Learn More
N-Formyl Desloratadine, TRC
Code produit 17942535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942535 100 mg 100mg
17984565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17942535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF700300100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117810-61-4
Formule moléculaire C20 H19 Cl N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 338.83
Synonyme N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nom IUPAC 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-ylidène)pipéridine-1-carbaldehyde
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl Desloratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
Poids de la formule 338.1186
Pourcentage de pureté >95%