Learn More
N-Formyl Desloratadine, TRC
Code produit 17984565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984565 1 g 1g
17942535 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17984565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7003001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117810-61-4
Formule moléculaire C20 H19 Cl N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 338.83
Synonyme N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nom IUPAC 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-ylidène)pipéridine-1-carbaldehyde
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl Desloratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
Poids de la formule 338.1186
Pourcentage de pureté >95%