Learn More
N-Formyl-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472162 5 g 5g
15462162 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456420050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 13200-83-4 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13200-83-4
Formule moléculaire C6H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Clé InChI DHDRGOURKDLAOT-YFKPBYRVSA-N
Synonyme 1-formyl-l-proline, l-proline, 1-formyl, n-formylproline, n-formyl-l-proline, 2s-1-formylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s---n-formylproline, n-formyl-l-proline tlc, s-1-formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, s-1-formylpyrrolidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 12461843
Nom IUPAC Acide (2S)-1-formylpyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(N(C1)C=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl-L-proline
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Rotation spécifique -125
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Formyl-L-proline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.