Learn More
N-Formyl Norfloxacin, TRC
Code produit 17951745
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17951745 25 mg 25mg
17952295 50 mg 50mg
17970925 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17951745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF70101525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70459-04-0
Formule moléculaire C17 H18 F N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 347.34
Synonyme 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. G (EP)
Nom IUPAC 1-ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-2-20-9-12(17(24)25)16(23)11-7-13(18)15(8-14(11)20)21-5-3-19(10-22)4-6-21/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,24,25)
Poids de la formule 347.1281