Learn More
N-Formyl Oxcarbazépine, TRC
Code produit 30392562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392562 100 mg
30389429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30392562 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF700880100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1346601-76-0
Formule moléculaire C16H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 280.28
Synonyme N-Formyl-10,11-dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
SMILES O=C(NC=O)N(C1=C(C2)C=CC=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl Oxcarbazepine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
Poids de la formule 280.0848
Pourcentage de pureté >95%