Learn More
N-Formyl Varenicline, TRC
Code produit 30408672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408672 10 mg
30399837 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30408672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF70165010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 796865-82-2
Formule moléculaire C14 H13 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 239.27
Synonyme 6,10-Methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, 6,7,9,10-tetrahydro-, 6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, N-Formylvarenicline
SMILES O=CN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl Varenicline
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O/c18-8-17-6-9-3-10(7-17)12-5-14-13(4-11(9)12)15-1-2-16-14/h1-2,4-5,8-10H,3,6-7H2
Poids de la formule 239.1059