Learn More
N-Formylglycine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30944964
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30944964 100 g
30941433 25 g
30929206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30944964 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD144394100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formylglycine
CAS 2491-15-8
Formule moléculaire C3H5NO3
Numéro MDL MFCD00037360
Quantité 100 g
SMILES O=C(O)CNC=O
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Pourcentage de pureté 98%