Learn More
N-formylglycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484027 5 g 5g
15474027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31053.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2491-15-8 | C3H5NO3 | 103.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-15-8
Formule moléculaire C3H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Numéro MDL MFCD00037360
Clé InChI UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-formylglycine, formylglycine, glycine, n-formyl, fgly, for-gly-oh, formylglycin, n-hydroxymethyleneglycine, formylamino acetic acid, n-formylglycin, n-formyl-glycine
CID PubChem 75606
Nom IUPAC 2-formamidoacetic acid
SMILES OC(=O)CNC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formylglycine
Point de fusion 147°C to 151°C
Formule linéaire HCONHCH2CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 103.08
Pourcentage de pureté 98%