Learn More
Ester éthylique de N-formylglycine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11318435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318435 5 g 5g
11328435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10437.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’ester éthylique N-formylglycine est utilisé dans la préparation des composés d’aminométhylène. L’isocyanoacétate d’éthyle, l’énolate de sodium, est préparé à partir du N-formylglycinate d’éthyle.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques courants.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3154-51-6
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Numéro MDL MFCD00014125
Clé InChI GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-formylglycine ethyl ester, ethyl n-formylglycinate, glycine, n-formyl-, ethyl ester, ethyl formylaminoacetate, ethylformylglycine, n-formylglycineethylester, ethyl formamidoacetate, 2-formylaminoacetic acid ethyl ester, for-gly-oet, ethyl formylglycinate
CID PubChem 76615
Nom IUPAC ethyl 2-formamidoacetate
SMILES CCOC(=O)CNC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formylglycine ethyl ester
Point d’ébullition 106°C to 107°C (0.5mmHg)
Formule linéaire OHCNHCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.453
Beilstein 1099378
Informations sur la solubilité Soluble in common organic solvents.
Densité 1.15
Quantité 5 g
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 97%