Learn More
Ester éthylique de N-formylglycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Formylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 3154-51-6 |
| Formule moléculaire | C313C2H9NO3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Dephenethylleccinine A, Ethyl N-formylglycinate, Ethyl formamidoacetate, Ethyl formylaminoacetate, NSC 14440 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCOC(=O)CNC=O |
| Nom IUPAC | 2-formamidoacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.12 |
| Poids de la formule | 131.0582 |