Learn More
N-formylglycine, TRC
Code produit 30392999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392999 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392999 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7004452.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formylglycine
CAS 2491-15-8
Formule moléculaire C3H5NO3
Quantité 2.5 g
Synonyme (Formylamino)acetic Acid, 2-Formamidoacetic Acid, Formylglycine, NSC 15826
Formule InChI InChI=1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7)
SMILES OC(=O)CNC=O
Nom IUPAC acide 2-formamidoacétique ;
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Poids de la formule 103.0269