Learn More
N-Formylnornicotine, TRC
Code produit 30406792
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406792 50 mg
30390428 25 mg
30397228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF70087550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3000-81-5
Formule moléculaire C11 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Nom IUPAC 2-pyridin-3-ylpiperidine-1-carbaldehyde
SMILES O=CN1CCCCC1c2cccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formylnornicotine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2O/c14-9-13-7-2-1-5-11(13)10-4-3-6-12-8-10/h3-4,6,8-9,11H,1-2,5,7H2
Poids de la formule 190.1106