Learn More
N-(gamma-maléimidobutyryloxy)succinimide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414349 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15414349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61850.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Réactif de réticulation hétérobifonctionnel avec une réactivité aux amines et au sulfhydryle
  • Utile dans les immunodosages enzymatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(gamma-Maleimidobutyryloxy)succinimide
CAS 80307-12-6
Point de fusion 130°C to 132°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C12H12N2O6
Numéro MDL MFCD00036817
Quantité 100 mg
Beilstein 6427689
Synonyme gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
Clé InChI PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 280.24
CID PubChem 133440
Poids de la formule 280.23
Forme physique Poudre