Learn More
N-Glycyl-L-tyrosine, 98%
Code produit 17113076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17113076 100 g
18891796 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17113076 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur H6538822
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 658-79-7 | C11H14N2O4 | 238.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 658-79-7
Formule moléculaire C11H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Numéro MDL MFCD00008126
Clé InChI XBGGUPMXALFZOT-IMWMWJONNA-N
Synonyme glycyl-l-tyrosine, gly-tyr, n-glycyl-l-tyrosine, h-gly-tyr-oh, glycyltyrosine, l-tyrosine, glycyl, s-2-2-aminoacetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, chembl53400, 2s-2-2-aminoacetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2s-2-2-aminoacetyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid
CID PubChem 92829
ChEBI CHEBI:73517
Nom IUPAC (2S)-2-(2-aminoacetamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Glycyl-L-tyrosine
Couleur White to Yellow
Beilstein 2700715
Quantité 100 g
Poids de la formule 238.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide