Learn More
N-Glycylglycine, TRC
Code produit 30008257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30008257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG7184605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Glycylglycine
CAS 556-50-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H8 N2 O3
Synonyme Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine
Formule InChI InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES NCC(=O)NCC(=O)O
Nom IUPAC Acide acétique 2-[(2-aminoacétyl)aminâtre]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Quantité 5 g
Poids de la formule 132.0535
Pourcentage de pureté >95%