Learn More
Sulfate de N-guanylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429406
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429406 10 g 10g
11439406 50 g 50g
11449406 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19106.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-01-5
Formule moléculaire C4H12N8O2·H2SO4
Numéro MDL MFCD00035565
Synonyme Dicyanodiamidine sulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Guanylurea sulfate
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 6099371
Merck Index 14,3093
Poids de la formule 302.27
Pourcentage de pureté 97%