Learn More
n-Heneicosane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31108352
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31108352 5 g
31101144 25 g
31104688 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31108352 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1444275g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heneicosane
CAS 629-94-7
Formule moléculaire C21H44
Numéro MDL MFCD00009346
Quantité 5 g
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 296.57
Pourcentage de pureté 98%