Learn More
N-henéicosane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10182951 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182951 10 g Flacon en verre 10g
10602952 1 g Flacon en verre 1g
10086053 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10182951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352770100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-94-7
Formule moléculaire C21H44
Poids moléculaire (g/mol) 296.58
Numéro MDL MFCD00009346
Clé InChI FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
CID PubChem 12403
ChEBI CHEBI:32931
Nom IUPAC Heneicosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heneicosane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39°C to 43°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)19CH3
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,,soluble in petroleum ether
Poids de la formule 296.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux cristallins, cristaux ou flocons