Learn More
n-hénéicosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395149 5 g 5g
11385149 1 g 1g
11305159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11395149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18198.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296.583 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-94-7
Formule moléculaire C21H44
Poids moléculaire (g/mol) 296.583
Numéro MDL MFCD00009346
Clé InChI FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
CID PubChem 12403
ChEBI CHEBI:32931
Nom IUPAC Heneicosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heneicosane
Point de fusion 39°C to 43°C
Densité 0.792
Point d’ébullition 100°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1748500
Poids de la formule 296.58
Pourcentage de pureté 99%