Learn More
N-heptadécane, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415250 1 g 1g
11425250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415250 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044514.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-78-7
Formule moléculaire C17H36
Poids moléculaire (g/mol) 240.475
Numéro MDL MFCD00009002
Clé InChI NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
CID PubChem 12398
ChEBI CHEBI:16148
Nom IUPAC heptadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptadecane
Point de fusion 22°C
Densité 0.7783 g/mL
Point d’ébullition 302°C
Indice de réfraction 1.4369
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.48
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Cristalline