Learn More
N-heptadecane, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31106503
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31106503 1 kg
31094694 5 g
31102372 25 g
31098547 100 g
31093503 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31106503 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1444301000g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-heptadecane
CAS 629-78-7
Formule moléculaire C17H36
Numéro MDL MFCD00009002
Quantité 1 kg
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 240.47
Pourcentage de pureté 99%