Learn More
N-heptadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333907 100 g 100g
11343907 25 g 25g
11323907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11333907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031551.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
n-Heptadecane is used as an internal standard to study the first direct comparison of kava lactone extraction efficiencies. It plays an important role as a suspended solvent used for the extraction and concentration of essential oil. It is used as a precursor in the production of iminoctadine triacetate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-78-7
Formule moléculaire C17H36
Poids moléculaire (g/mol) 240.475
Numéro MDL MFCD00009002
Clé InChI NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
CID PubChem 12398
ChEBI CHEBI:16148
Nom IUPAC heptadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptadecane
Point de fusion 22°C
Densité 0.778 g/mL
Point d’ébullition 302°C
Indice de réfraction 1.4369
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 240.48
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecane