Code produit 11994391
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
11994391
500 mL
Flacon en verre
500mL
10656742
25 mL
Flacon en verre
25mL
10265960
100 mL
Flacon en verre
100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
11994391
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
156245000
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC. We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 629-78-7 | C17 H36 | 240.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS
629-78-7
Formule moléculaire
C17 H36
Poids moléculaire (g/mol)
240.47
Clé InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
CID PubChem
12398
ChEBI
CHEBI:16148
Nom IUPAC
heptadécane
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau
n-Heptadecane
Point de fusion
22.0°C to 24.0°C
Couleur
Incolore
Densité
0.7780g/mL
Point d’ébullition
302.0°C
Point d’éclair
148°C
Spectre IR
Authentic
Plage de pourcentage du dosage
98.5% min. (GC)
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
CH3 (CH2 )1 5 CH3
Indice de réfraction
1.4350 to 1.4370
Quantité
500 mL
Beilstein
01,173
Gravité spécifique
0.778
Informations sur la solubilité
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule
240.47
Pourcentage de pureté
99%
Forme physique
Liquide après fusion
Show More
Show Less
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Toxicité par aspiration Catégorie 1
Hazard Statement
H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P331-NE PAS faire vomir.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?