Learn More
n-Heptane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le n-Heptane est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle au caoutchouc, ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Heptane |
| Point de fusion | -91°C |
| Densité | 0.684 |
| Point d’ébullition | 97°C to 99°C |
| Point d’éclair | −4°C (25°F) |
| Odeur | Petroleum-like |
| Formule linéaire | CH3(CH2)5CH3 |
| Indice de réfraction | 1.3877 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN1206 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- n-Heptane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane