Learn More
n-heptane, 99 %, pour la biochimie, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12695047 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12695047 1 L 1L
12662906 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 12695047 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.50€
    63.30€ / 1L
    Économisez 5.20€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion -91.0°C
Densité 0.6830g/mL
Point d’ébullition 98.0°C
Point d’éclair −4°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Indice de réfraction 1.3850 to 1.3890
Quantité 1 L
Merck Index 15,4694
Gravité spécifique 0.683
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Viscosité 0.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.2
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie