Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Heptane |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,688 g/cm3 à 25 °C |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Poids de la formule | 100.21 |