Learn More
n-heptane, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10542574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10542574 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10559472 500 mL Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10542574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    164.00€ / 2.5L
    Économisez 5.00€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion -91.0°C
Absorbance 0.01 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 230nm, 0.15 max. at 220nm, 0.4 max. at 210nm, 1 max. at 197nm, 1 max. at 200nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.6830g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −4°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3850 to 1.3890
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.683
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 48mbar at 20°C
Viscosité 0.4 mPa.s (20°C)
Eau 0.03% Max.
Beilstein 01, 154
Merck Index 15, 4694
Point d’ébullition 98.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids de la formule 100.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane