Learn More
n-Heptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438727 500 mL 500mL
11448727 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11438727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19894.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    34.65€ / 500mL
    Économisez 3.35€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Il est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle caoutchouc ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle caoutchouc ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion -91°C
Densité 0.684
Quantité 500 mL
Point d’éclair −4°C (24°F)
Odeur Petroleum-like
Indice de réfraction 1.3877
Numéro UN UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Point d’ébullition 97°C to 99°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 100.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche