Learn More
N-Heptane, anhydre, sur tamis moléculaires, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Heptane |
| Point de fusion | -91°C |
| Note relative au nom | Anhydrous, over molecular sieves |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.684 g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | -4°C (24°F) |
| Odeur | Petroleum-like |
| Conditionnement | Flacons ChemSeal™ |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane