Learn More
n-Heptane, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10241151 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
2,5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10241151 2,5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10241151 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8110.2500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion -90.6°C
CAS 142-82-5
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.6838 g/cm³ (20°C)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair -4°C
Résidus après évaporation max. 0.001%
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Formule moléculaire C7H16
Numéro MDL MFCD00009544
Eau max. 0.01%
Point d’ébullition 98.4°C (1013 hPa)
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nom IUPAC heptane
Poids moléculaire (g/mol) 100.21