Learn More
N-Heptane, qualité environnementale, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335317 1 L 1L
11325317 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11335317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040978.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Pour l’analyse des résidus de pesticides, de l’environnement et du GC
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Filtre submicronique, résidus halogénés : 10 ng/l (GC-ECD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.684 g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -4°C (24°F)
Température d’allumage 215°C (419°F)
Odeur Petroleum-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3877
Plage de pourcentage du dosage >96%
Beilstein 1730763
Point d’ébullition 97°C to 99°C
Informations sur la solubilité Miscible in alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 100.21
Qualité Environnement