Learn More
N-heptane, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10417450 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10417450 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
12606717 1 L Flacon en verre ambré 1L
10234530 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
12616717 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10417640 5 L Flacon en PEHD 5L
10232790 5 L Récipient en plastique 5L
10365750 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10417450 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0155/08
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Point de fusion -91°C
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 48mbar at 20°C
Viscosité 0.4 mPaS at 20°C
Point d’ébullition 98°C
Poids de la formule 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.