Learn More
N-Heptylamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15179193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15179193 500 mL Flacon en verre 500mL
10071690 25 mL Flacon en verre 25mL
10081690 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15179193 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155465000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-68-2
Formule moléculaire C7H17N
Poids moléculaire (g/mol) 115.22
Numéro MDL MFCD00008244
Clé InChI WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
CID PubChem 8127
Nom IUPAC heptane-1-amine
SMILES CCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptylamine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -23.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7740g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 156.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6NH2
Indice de réfraction 1.4233 to 1.4253
Quantité 500 mL
Beilstein 04,193
Gravité spécifique 0.774
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 115.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide