Learn More
N-hexadécane, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445240
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445240 5 g -
11455240 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11445240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044511.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.448 g/mol
Employed in industry as Adsorbents, Fuels and fuel additives. Also in Fabric, Textile, and Leather Products. Solvent, organic intermediate, ignition standard for diesel fuels. Fuels and Related Products. Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-76-3
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.448
Numéro MDL MFCD00008998
Clé InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
CID PubChem 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nom IUPAC Hexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore
Densité 0.773 g/mL
Point d’ébullition 287°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Indice de réfraction 1.4345
Quantité 5 g
Beilstein 1736592
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,acetone,ether.
Poids de la formule 226.45
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane