Learn More
N-hexadécane, 99 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11964411 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11954411 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11964411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-76-3
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.44
Clé InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
CID PubChem 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nom IUPAC Hexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore
Densité 0.7730g/mL
Point d’ébullition 287°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3(CH2)14CH3
Indice de réfraction 1.4330 to 1.435
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.773
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viscosité 3.032 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 226.44
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane