Learn More
n-hexadécane, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11401142 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401142 100 mL -
11411142 500 mL 500mL
11421142 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401142 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219521880
N-hexadécane ≥99 %, liquide
  • L’hexadécane a été utilisé comme matériau de changement de phase (PCM) dans la préparation de l’hexadécane/xGnP (nanoplaquettes de graphite exfolié), un PCM composite chargé xGnP. L’hexadécane (n-hexadécane) est un hydrocarbure à longue chaîne aliphatique. Il s’agit d’un carburant de référence dont l’indice de cétane est 100 et qui sert à déterminer le nombre de cétanes de carburants diesel. Le mécanisme d’oxydation de l’hexadécane en phase gazeuse a été décrit. On a déterminé la densité, la vitesse du son, la compressibilité adiabatique et la densité de liquide comprimé de l’hexadécane. Les performances des catalyseurs platine/zéolite pour l’hydroisomérisation du n-hexadécane ont été évaluées. La dégradation thermique du n-hexadécane forme des n-alcanes et des 1-alcènes comme produits clés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-76-3
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.448
Numéro MDL MFCD00008998
Clé InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nom IUPAC hexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.77g/mL
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 100 mL
Synonyme n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
Poids de la formule 226.4
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquid