Description
- L’hexadécane a été utilisé comme matériau de changement de phase (PCM) dans la préparation de l’hexadécane/xGnP (nanoplaquettes de graphite exfolié), un PCM composite chargé xGnP. L’hexadécane (n-hexadécane) est un hydrocarbure à longue chaîne aliphatique. Il s’agit d’un carburant de référence dont l’indice de cétane est 100 et qui sert à déterminer le nombre de cétanes de carburants diesel. Le mécanisme d’oxydation de l’hexadécane en phase gazeuse a été décrit. On a déterminé la densité, la vitesse du son, la compressibilité adiabatique et la densité de liquide comprimé de l’hexadécane. Les performances des catalyseurs platine/zéolite pour l’hydroisomérisation du n-hexadécane ont été évaluées. La dégradation thermique du n-hexadécane forme des n-alcanes et des 1-alcènes comme produits clés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Hexadecane |
| Couleur | Incolore à blanc |
| Densité | 0.77g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl |
| Poids de la formule | 226.4 |
| Pourcentage de pureté | 0.99 |
| Forme physique | Liquid |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Hexadecane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Hexadecane