Learn More
N-hexadécanoyl-2-amino-1,3-propane-d5-diol, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]hexadecanamide-D5 (2-aminopropane-1,3-diol-D5) |
| CAS | 946524-35-2 |
| Formule moléculaire | C19 D5 H34 N O3 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Hexadecanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3]- (ACI), N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3]hexadecanamide (ACI), N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]hexadecanamide-D5 (2-aminopropane-1,3-diol-D5), Palmitoyl serinol-d5, N-Hexadecanoyl-2-amino-1,3-propane-d5-diol |
| Formule InChI | InChI=1 S/C19H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(23)20-18(16-21)17-22/h18,21-22 H,2-17H2,1H3,(H,20,23)/i16D2,17D2,18 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])O |
| Nom IUPAC | N-(1,1,2,3,3-pentadéno-1,3-dihydroxypropan-2-yl)héxadécanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.549 |
| Poids de la formule | 334.324 g/mol |
| Afficher plus |