Learn More
N-Hexadecyl bêta-D-maltopyranoside, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15497929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497929 100 mg 100mg
15407939 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66531.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98064-96-1
Formule moléculaire C28H54O11
Poids moléculaire (g/mol) 566.729
Numéro MDL MFCD01310880
Clé InChI GTQCHJYVKDXMRU-YMEALESQSA-N
Synonyme n-hexadecyl, a-d-maltoside, n-hexadecyl beta-d-maltoside, hexadecyl b-d-maltopyranoside, hexadecyl beta-d-maltopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-hexadecyloxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, cetyl, cetyl beta-d-maltoside, hexadecyl beta-maltoside, hexadecyl-, b-d-glucopyranoside, hexadecyl4-o-a-d-glucopyranosyl
CID PubChem 9850929
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-hexadecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecyl beta-D-maltopyranoside
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 566.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre