Learn More
Palmitate de N-cétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10692562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10692562 25 g Flacon en verre 25g
10051511 5 g Flacon en verre 5g
10791335 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692562 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 338460250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-10-3
Formule moléculaire C32H64O2
Poids moléculaire (g/mol) 480.86
Numéro MDL MFCD00053739
Clé InChI PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
CID PubChem 10889
ChEBI CHEBI:75584
Nom IUPAC hexadecyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecyl palmitate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 56°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 360°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Quantité 25 g
Merck Index 15, 2030
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 480.86
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline