Specifications
| Nom chimique ou matériau | n-Hexadecyl palmitate |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 52°C to 56°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 360°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3 |
| Show More |