Learn More
Bromure de (N-hexadecyl)tri-n-butylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394564 100 g 100g
11374564 5 g 5g
11384564 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394564 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01335.22
CAS: 14937-45-2 | C28H60BrP | 507.67 g/mol
(n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide is used as Phase-transfer-catalyst. It is a eco friendly highly effective water treatment agent with low foaming and toxic-free.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de (N-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il s’agit d’un agent de traitement de l’eau extrêmement efficace et respectueux de l’environnement avec un faible moussant et sans toxicité.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Protéger du dioxyde de carbone. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14937-45-2
Formule moléculaire C28H60BrP
Poids moléculaire (g/mol) 507.67
Numéro MDL MFCD00011775
Clé InChI RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tributylhexadecylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphonium bromide, cetyltributylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphanium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide, hexadecyltributylphosphonium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide 1:1, hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, n-hexadecyl tri-n-butylphosphonium bromide, tbhdpb
CID PubChem 84716
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
Point de fusion 56°C to 62°C
Quantité 100 g
Beilstein 4167404
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC tributyl(hexadecyl)phosphanium bromide
Poids de la formule 507.67
Pourcentage de pureté ≥98%