Learn More
N-hexadecylphosphonicacid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-hexadecylphosphonicacid |
| CAS | 4721-17-9 |
| Formule moléculaire | C16H35O3P |
| Numéro MDL | MFCD00015836 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 306.42 |
| Pourcentage de pureté | 98% |