Learn More
n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7, CDN
Code produit 30323793
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30323793 0.05 g
30328160 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30323793 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND73300.05G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-D7
CAS 32740-31-1
Formule moléculaire C6 D7 H7
Quantité 0.05 g
Synonyme Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7 (8 CI, 9 CI), n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7, n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-D7, [1,1,1,2,2,3,3-2H7]Hexane
Formule InChI InChI=1 S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCC
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3-heptadénoexane
Poids moléculaire (g/mol) 93.219
Poids de la formule 93.153 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity