Learn More
N-Hexane, 95 %, pour l’analyse des résidus, pour l’analyse à l’état de traces d’hydrocarbures polyaromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10575801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10575801 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10796232 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10575801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326780025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    131.00€ / 2.5L
    Économisez 12.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95.0°C
Absorbance 0.004 max. at 270nm, 0.097 max. at 220nm, 0.602 max. at 200nm
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.6590g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3748 to 1.3810
Résidus après évaporation 0.0002% max.
Plage de pourcentage du dosage 95%
Gravité spécifique 0.659
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 142
Merck Index 15, 4732
Point d’ébullition 69.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Analyse de résidus