Learn More
N-Hexane, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10715911 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10715911 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10715911 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0421/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C6H14, numéro CAS-110-54-3, hexanes, hydrure d’hexyle, hexane, hexanen, gettysolve-b, heksan, diéthyle, esani, n-hexane, skellysolve b, 2,5 L, 69°C, CHEBI:29021, incolore, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95°C, 2179311, 86,178, flacon en verre revêtu de plastique, liquide, 8058, CCCCCC, 2,97
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -95 °C
CAS 110-54-3
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H14
Tension de vapeur 160 mbar à 20 °C
Numéro MDL MFCD02179311
Viscosité 0,31 mPaS à 20 °C
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Point d’ébullition 69 °C
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Poids de la formule 86,18g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.