Learn More
N-hexane, MP Biomedicals™
Code produit 11471142 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471142 0.5 mL -
11461142 100 mL -
11428312 250 mL -
11481142 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11471142 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219522090
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
n-Hexane, ≥ 99 %, liquide
  • L’hexadécane a été utilisé comme matériau de changement de phase (PCM) dans la préparation de l’hexadécane/xGnP (nanoplaquettes de graphite exfolié), un PCM composite chargé xGnP. L’hexadécane (n-hexadécane) est un hydrocarbure à longue chaîne aliphatique. Il s’agit d’un carburant de référence dont l’indice de cétane est 100 et qui sert à déterminer le nombre de cétanes de carburants diesel. Le mécanisme d’oxydation de l’hexadécane en phase gazeuse a été décrit. On a déterminé la densité, la vitesse du son, la compressibilité adiabatique et la densité de liquide comprimé de l’hexadécane. Les performances des catalyseurs platine/zéolite pour l’hydroisomérisation du n-hexadécane ont été évaluées. La dégradation thermique du n-hexadécane forme des n-alcanes et des 1-alcènes comme produits clés.
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95 °C (Littérature)
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
Couleur 1 (APHA)
Densité 0,66 à 20 °C (eau = 1) ; 0,659 g/mL à 25 °C (lit.)
Quantité 0.5 mL
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.375(litt.)
Résidus après évaporation <0 ppm
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 0.674
Tension de vapeur 124 mm Hg à 20 °C, 150 mm Hg à 24,8 °C ; 256 mmHg (37,7 °C), 5,2 psi (37,7 °C), ∽132 mmHg (20 °C)(lit.)
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Point d’ébullition 69 °C (Littérature)
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Poids de la formule 86.18
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301-EN CAS D'INGESTION:.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .