Learn More
N-Hexane, de qualité spectrophotométrique, 95+ %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
800 mL
Conditionnement:
200mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318888 200 mL 200mL
11308888 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11318888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041727.AH
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane is used in the formulation of glues for shoes, leather products, and roofing, as a cleaning agent, de-greasing agent. It is used to extract edible oils from seeds and vegetables, a non-polar solvent in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
Densité 0.659 g/mL
Quantité 200 mL
Point d’éclair -23°C (-9°F)
Odeur Weak, characteristic
Conditionnement Flacons ChemSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.375
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Point d’ébullition 69°C
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl ether, chloroform. Miscible with ethanol.
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Spectrophotométrique