Learn More
n-hexatriacontane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354167 10 g 10g
11344167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11354167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031641.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 630-06-8 | C36H74 | 506.99 g/mol
n-Hexatriacontane is used as a paraffin wax and in candles. It is used as a key starting material for the preparation of lower alkanes by cracking. It is also used for example in road surfacing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-06-8
Formule moléculaire C36H74
Poids moléculaire (g/mol) 506.99
Numéro MDL MFCD00009413
Clé InChI YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexatriacontane, hexatriacontane, ch3-ch2 34-ch3, hexatriacontane, analytical standard, hexatriacontane, n, acmc-1b3b7, n-hexatriacontane 10g
CID PubChem 12412
ChEBI CHEBI:72688
Nom IUPAC hexatriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexatriacontane
Point de fusion 76.2°C
Couleur Blanc
Densité 0.779 g/mL
Point d’ébullition 497°C
Indice de réfraction 1.4573
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 506.95
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Paraffine