Learn More
Méthacrylate de N-hexyle, 97 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312507 100 g 100g
11302507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11569.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-09-6
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD00015283
Clé InChI LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
CID PubChem 8872
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate d’hexyle
SMILES CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -57°C
Densité 0.885
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.431
Quantité 100 g
Beilstein 1754703
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 97%